missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cerberus 1 Antibody, PE, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18613576 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. unitSize
18613576 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18613576 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP299621PE

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Cerberus 1 Polyclonal antibody specifically detects Cerberus 1 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Anwendungen ELISA
Klassifikation Polyclonal
Zusammensetzung PBS
Form Purified
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.