Beschreibung
CEP72 Polyclonal specifically detects CEP72 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | CEP72 |
| Anwendungen | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:2500 |
| Zusammensetzung | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| Gen-Zugriffsnummer | Q9P209 |
| Gen-Alias | centrosomal protein 72kDa, centrosomal protein of 72 kDa, Cep72, KIAA1519FLJ10565, MGC5307 |
| Gensymbole | CEP72 |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Mehr anzeigen |