missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CEP57 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18310446 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18310446 100 μg 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18310446 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP310691100UL

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

CEP57 Polyclonal specifically detects CEP57 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CEP57
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1.0 ug/ml
Zusammensetzung PBS buffer, 2% sucrose
Gen-Alias centrosomal protein 57kDa, Cep57, FGF2-interacting protein, KIAA0092centrosomal protein of 57 kDa, PIG8, Testis-specific protein 57, Translokin, TSP57proliferation-inducing protein 8
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen The immunogen is a synthetic peptide directed towards the middle region of Human CEP57. Peptide sequence TIEYKKVLDEQIQERENSKNEESKHNQELTSQLLAAENKCNLLEKQLEYM
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9702
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.