Learn More
Centrophenoxine hydrochloride, 98%, Thermo Scientific™
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J64196.14
| Menge | 25g |
|---|
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
- Ester of dimethylethanolamine and 4-chlorophenoxyacetic acid; activates acetylcholinesterase activity in hippocampus of aged rats
Chemische Identifikatoren
| C12H17Cl2NO3 | |
| MFCD00012533 | |
| meclofenoxate hydrochloride, centrophenoxine hydrochloride, lucidril, cerutil, meclofenoxate hcl, atsefen, helfergin, marucotol, acefen, brenal | |
| hydrogen 2-(dimethylamino)ethyl 2-(4-chlorophenoxy)acetate chloride |
Spezifikation
| Centrophenoxine hydrochloride | |
| C12H17Cl2NO3 | |
| 25g | |
| meclofenoxate hydrochloride, centrophenoxine hydrochloride, lucidril, cerutil, meclofenoxate hcl, atsefen, helfergin, marucotol, acefen, brenal | |
| [H+].[Cl-].CN(C)CCOC(=O)COC1=CC=C(Cl)C=C1 | |
| 294.17 | |
| 294.17 |
| 3685-84-5 | |
| MFCD00012533 | |
| 14,5780 | |
| FIVHOHCAXWQPGC-UHFFFAOYSA-N | |
| hydrogen 2-(dimethylamino)ethyl 2-(4-chlorophenoxy)acetate chloride | |
| 19379 | |
| 98% |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.