Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Membranfilter aus Zellulosemischester, Typ 11327, 0.2μ m
Sartorius Stedim Biotech™ Membranfilter aus Cellulosenitrat (Zellulosemischester), Typ 11327, 0.2 μm werden für eine breite Palette von Anwendungen empfohlen, einschließlich Flüssigkeitsfilterung für die Probenvorbereitung.
Marke: Sartorius Stedim Biotech™ 11327--47------N
149.89 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23270" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.20000kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
Beschreibung
- Cellulosenitrat (CN), gemischter Celluloseester (MCE), Membranfilter bestehen aus Cellulosenitrat und einem kleinen Gehalt an Celluloseacetat.
- Empfohlen für eine breite Palette von Anwendungen wie die Filtration wässriger Lösungen, Luft-/Gasfiltration oder Probenvorbereitung.
- Geeignet für sterile Filtration, analytische Probenvorbereitung, Klärung, Partikelanalyse.
- Cellulosenitratfilter, Porengröße 0.2 μ m, können für die Analyse der Filterbarkeit von Bier verwendet werden (Membranfiltertest nach Esser, in “MEBAK – Brautechnische Analyzemethoden – Würze, Bier, Mischgetärnke – Methodensammlung der Mitteleuroäpischen Brautechnischen Analysenkommission“ 2012, Kapitel 2.20.1 )
- Sterilisierbar durch Autoklavieren, Gammabestrahlung oder ETO.
- nicht steril, Großpackung
Spezifikation
Weiß | |
0,2 μm | |
11327 | |
100/Packung | |
47 mm |
Cellulosenitrat, gemischter Zelluloseester | |
Nicht steril | |
Hydrophil | |
130 μm |
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: nitrocellulose