Learn More
Greiner Bio-One CELLSTAR™ Zellkulturkolben mit hohem Profil
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8015558
Click to view available options
Oberflächenbehandlung:
Unbehandelt
Verschlusstyp:
Schraubverschluss
Packungsgröße:
40 Stück
Artikelnummer. 10489371
Marke: Greiner Bio-One 661190
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
  • Die Ausführung der Kolben ermöglicht einen effizienten Zugang zum Zellrasen mit Zellschabern und einen optimalen Zugang mit Pipetten
  • Seitliche Graduierung
  • Der Hals Kolbens mit hohem Profil reduziert das Risiko einer Benetzung im Inneren der Kappe mit dem Medium und bietet so zusätzlichen Schutz vor Kontamination
  • Schraubkappe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA, Pyrogen-frei; nicht zytotoxisch
Verschlussfarbe Weiß
Verschlussmaterial HDPE
Kapazität (metrisch) 650 ml
Material Polystyrol
Flaschenhalstyp Schräg
Anzahl pro Karton 40
Anzahl pro Packung 4
Produkttyp Standard Suspension Culture Flask
Oberflächenbeschichtung Hydrophobe Oberfläche (ohne Behandlung)
Graduated Ja
Sterilität Steril
Verschlusstyp Schraubverschluss
Oberflächenbehandlung Unbehandelt