Learn More
Corning™ Cellcube™ Kultursystem Reinraumwagen mit Tablett
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
:
Cellcube Kultursystem Reinraumwagen mit Tablett; Edelstahl
Beschreibung
- Edelstahl
- Autoklavierbar
- Mobiles Rack, das bis zu 4 CellCube™ Module auf kleiner Stellfläche aufnehmen kann
- Die Module können um 360 Grad gedreht werden
- Der verstellbare Radstand kann so dimensioniert werden, dass er eine große Auswahl an Spuren in Inkubations- oder Umweltkammern aufnehmen kann, was ihn zu einem vielseitigen Produkt macht
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Edelstahl |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Cellcube™ Module |