Learn More
Greiner Bio-One CELLCOAT™ Kolben mit Proteinbeschichtung durch Poly-D-Lysin
Ideal für die Zellkultivierung und -differenzierung ohne und mit wenig Serum. Greiner Bio-One Cellcoat™ Poly-D-Lysin Protein-beschichtete Kolben tragen zur Förderung der Zelladhäsion und -proliferation bei
Marke:  Greiner Bio-One 661940
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11799482
  • 3115.00 CHF / 40 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Poly-D-Lysine (PDL) sind synthetische Moleküle, die die Zelladhäsion an Gefäßen erhöhen, indem sie die Nettoladung der Oberfläche verändern, ohne die biologische Aktivität zu stimulieren.
  • Mit synthetischen Poly-D-Lysin-Proteinen (75 bis 150 Kda) beschichtet
  • Zur Förderung der Zelladhäsion, Proliferation und des Wachstums von transfizierten Zelllinien, neuronalen Zelllinien, primären Neuronen und Gliazellen
  • Gebrauchsfertiges Produkt
  • Enthält Deckel mit Kondensationsringen
Spezifikation
Spezifikation
Poly-D-Lysin
Verschlusskappe mit Dichtring
175 cm2
650 ml