Learn More
Greiner Bio-One CELLCOAT™ Kolben mit Proteinbeschichtung durch Poly-D-Lysin
Ideal für die Zellkultivierung und -differenzierung ohne und mit wenig Serum. Greiner Bio-One Cellcoat™ Poly-D-Lysin Protein-beschichtete Kolben tragen zur Förderung der Zelladhäsion und -proliferation bei
Marke: Greiner Bio-One 690940
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Poly-D-Lysine (PDL) sind synthetische Moleküle, die die Zelladhäsion an Gefäßen erhöhen, indem sie die Nettoladung der Oberfläche verändern, ohne die biologische Aktivität zu stimulieren.- Mit synthetischen Poly-D-Lysin-Proteinen (75 bis 150 Kda) beschichtet
- Zur Förderung der Zelladhäsion, Proliferation und des Wachstums von transfizierten Zelllinien, neuronalen Zelllinien, primären Neuronen und Gliazellen
- Gebrauchsfertiges Produkt
- Enthält Deckel mit Kondensationsringen
Spezifikation
Poly-D-Lysin | |
Verschlusskappe mit Dichtring | |
25 cm2 | |
50 ml |