Learn More
Greiner Bio-One Cellcoat™ Zellkulturflaschen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
Enthält:
Rote Filter-Schraubkappe
Arbeitsvolumen (metrisch):
5 bis 10 ml
Packungsgröße:
50 Stück
Beschreibung
- Förderung von Zelladhäsion, Proliferation und Wachstum von Endothelzellen, Hepatozyten, Muskelzellen, Phäochromozytomzellen (PC12) und anderen Zelltypen
- Haltbarkeitsdauer: 24 Monate bei Raumtemperatur
- Zellkultivierung in serumfreiem oder serumreduziertem Medium
- Rattenschwanz-Kollagen Typ I
- Steigerung der Isolations- und Kultivierungseffizienz
- Gebrauchsfertige Produkte: sofortige Verwendung, zeitsparend
- Gleichbleibende Qualität
- Bei Raumtemperatur lagern
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 50 ml |
| Material | Polystyrol |
| Enthält | Rote Filter-Schraubkappe |
| Flaschenhalstyp | Schräg |
| Anzahl pro Karton | 50 Packung |
| Anzahl pro Packung | 50 |
| Oberflächenbeschichtung | Kollagen Typ I Protein |
| Graduated | Ja |
| Arbeitsvolumen (metrisch) | 5 bis 10 ml |