Learn More
Corning™ Unbehandelte Zellkulturkolben
Artikelnummer. 10125863 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
60 mL
210 ml
250 ml
Kulturfläche:
150 cm2
175 cm2
25 cm2
75 cm2
Packungsgröße:
100 Stück
200 Stück
50 Stück
Arbeitsvolumen (metrisch):
30 bis 45 ml
35 bis 52,5 ml
5 bis 7,5 ml
Artikelnummer. 10125863
Marke: Corning™ 431464
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Mit Chargennummern für einfache Rückverfolgbarkeit bedruckt
  • Aus optisch transparentem nichtrecyceltem Polystyrol hergestellt
  • Auf 100-prozentige Integrität geprüft
  • Durch Gammabestrahlung sterilisiert und zertifiziert nicht-pyrogenisch
Kappentypen
  • Schraubverschluss im phenolischen Format für Kulturen, die einen Gasaustausch erfordern
  • Dichtungssteckverschlüsse für Kulturen, die unter Luftabschluss gedeihen
  • Belüftungskappen minimieren die Kontamination von Zellkulturen mit Gasaustausch
Kolben mit schrägem Hals haben folgende Merkmale:
  • Kippschutzumrandung
  • Erhabene Graduierungen
  • Mattierter Beschriftungsbereich auf beiden Seiten
  • Auflageleiste an der Oberseite
  • Der neugestaltete Hals des 75 cm2- Kolbens verfügt über ein neues Design für ein besseres Ausgießen von Medien, 1.4 Zoll (3.6 cm) Höhe für flacheres Stapeln; der Belüftungsverschluss weist einen konzentrischen Costar-Kreis auf
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 2.02 oz.
Verschlussfarbe Orange
Verschlussmaterial HDPE
Kapazität (metrisch) 60 mL
Material Polystyrene
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für eine optimale Zellanhaftung
Enthält Chargennummern für einfache Rückführbarkeit
Flaschenhalstyp Schräg
Form Rechteckig
Graduated Yes
Sterilität Steril
Verschlusstyp Belüftet
Kulturfläche 75 cm2