Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Ersatz-Zellkulturflasche
Artikelnummer. 12947286
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
12947286 1000 ml 1 Stück
12927286 125 ml 1 Stück
12937286 250 ml 1 Stück
11709302 500 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12947286 Lieferant Cole-Parmer™ Essentials Lieferanten-Nr. 2183733
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    623.00 CHF
    568.51 CHF / 1 Stück
    Sparen 54.49 CHF
    8% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Zellkultur-Rührsysteme der BS-200-Serie mit diesem Ersatz-Zellkulturkolben.
  • Hergestellt aus Borosilikatglas
Die Kulturgefäße verfügen über eine einzigartige Bodenkonstruktion, die zusammen mit dem bauchigen Rührwerk dafür sorgt, dass die Zellen bei möglichst niedrigen Geschwindigkeiten in Suspension gebracht werden. Diese sanfte Rührwirkung fördert die Zellausbeute durch Vermeidung von Zellscherung. Ersatzkolben enthalten keine Verschlüsse oder Rührmechanismen.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Material Borosilikatglas
Zur Verwendung mit (Geräte) Biologisches Rührer Glas ohne Endkappen, Dichtungen oder Rührstäbchen
Bodenform Flach