Learn More
Cole-Parmer™ Essentials CELL CULTURE FLASK,FOR USE WITH BIOLOGICAL STIRRER
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Die sanfte Rührwirkung unterstützt die Befestigung und fördert das Zellwachstum. Die Soft-Start-elektronische Beschleunigungssteuerung vermeidet Turbulenzen und minimiert so Zellschäden. Intervallumrühren mit variablen „EIN-/AUS“-Zeiten verbessert die Zellansatzrate, während das kontinuierliche Rühren bis zu 80 U/min kontrollierbar ist. Alle Geräte können in einem Inkubator oder in einem warmen Raum verwendet werden. Kulturgefäße bestehen aus silikonisiertem Borosilikatglas, um die Zellhaftung an den Gefäßen zu minimieren. Stromversorgung 230 V, 50 Hz, 2 W. Entwickelt für die Kultivierung von Zellen auf Mikroträgerbeads. Dieses System kann auch für Suspensionszellkulturverfahren verwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Biologisches Rührer Glas ohne Endkappen, Dichtungen oder Rührstäbchen |
| Bodenform | Flach |