Learn More
Novus Biologicals™ Celastrol, IL-17A (IL-17A Inhibitor)
Artikelnummer. 18197622 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
0,01 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
Artikelnummer. 18197622
Marke: Novus Biologicals™ NBP2293620.01G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Used in assays to inhibit IL-17A induction
CAS Number 34157-83-0
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zusammensetzung Solubility:DMSO: >10 mg/mL assay:>or equal to 98% (HPLC)
Inhalt und Lagerung Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
Puffer Solubility:DMSO: >10 mg/mL assay: ≥ 98% (HPLC)
Menge 0,01 g