missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ CEACAM4 Overexpression Lysate

Artikelnummer. 18718923 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0,1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18718923 0,1 mg 0.10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18718923 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NBP204208
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
The CEACAM4 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zelllinie The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC215316 and based on accession number NP_188. The protein contains a C-terminal DDK tag.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot
Menge 0,1 mg
Lagerungspuffer RIPA buffer
Reinheit Protein
Testspezifität Homo sapiens CEACAM4, mRNA.
Inhalt und Lagerung -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Protein State Native

Nur für Forschungszwecke

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.