Beschreibung
CEACAM2 Monoclonal specifically detects CEACAM2 in Mouse samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | CEACAM2 |
| Anwendungen | CyTOF, Flow Cytometry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 935610 |
| Konjugat | PerCP |
| Verdünnung | Flow Cytometry, CyTOF-ready |
| Zusammensetzung | PBS |
| Gen-Alias | Bgp;Bgp2;Carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 2;Ceacam2-L |
| Wirtsspezies | Rat |
| Immunogen | Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse CEACAM-2, Gln35-Asp422, Accession # Q925P2 |
| Mehr anzeigen |