Learn More
CDH26 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
131.19 CHF - 351.68 CHF
Spezifikation
Antigen CDH26
Konzentration 0.23 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16829544
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
20057-1-AP-150UL
150 μL
351.68 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-08-2022
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16839544
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
20057-1-AP-20UL
20 μL
131.19 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-08-2022
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This antibody can recognize all the isoforms of CDH26.
Cadherins are a family of adhesion molecules that mediate Ca2+-dependent cell-cell adhesion in all solid tissues and modulate a wide variety of processes, including cell polarization and migration. Cadherin domains occur as repeats in the extracellular region and are thought to contribute to the sorting of heterogeneous cell types and the maintece of orderly structures such as epithelium. This gene encodes a cadherin domain-containing protein whose specific function has not yet been determined. Alternative splicing occurs at this locus and two transcript variants, encoding distinct proteins, have been identified.
Spezifikation
Spezifikation
CDH26
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human
IgG
-20°C
0.23 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Antigen Affinity Chromatography