Learn More
CD90.2 Rat, APC, Clone: 30-H12, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB52-APC-25ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15912168
  • 94.10 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
CD90.2
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Thy1
Protein A/G Purified
RUO
21838
IgG2b
Flow Cytometry
30-H12
APC
NP_033408
Rat
25 μg
Primary
Store at 2-4°C.