missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD90.2 Rat, APC, Clone: 30-H12, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
94.10 CHF - 275.00 CHF
Spezifikation
Antigen | CD90.2 |
---|---|
Klon | 30-H12 |
Konzentration | 0.5mg/mL |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15912168
|
EnquireBio
QAB52-APC-25UG |
25 μg |
94.10 CHF
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15902168
|
EnquireBio
QAB52-APC-100UG |
100 μg |
275.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
CD90.2 | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
21838 | |
IgG2b | |
Protein A/G Purified |
30-H12 | |
Flow Cytometry | |
APC | |
RUO | |
NP_033408 | |
Thy1 | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |