Learn More
CD8a Rat, V450, Clone: 2.43, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB61-V450-100ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15972288
  • 275.00 CHF / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 26-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
CD8a
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Cd8a
Protein A/G Purified
RUO
12525
IgG2b
Flow Cytometry
2.43
Violet Fluor 450 (V450)
NP_033987
Rat
100 μg
Primary
Store at 2-4°C.