Learn More
CD8a Rat, V450, Clone: 2.43, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
131.00 CHF - 275.00 CHF
Spezifikation
Antigen | CD8a |
---|---|
Klon | 2.43 |
Konzentration | 0.5mg/mL |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15982288
|
EnquireBio
QAB61-V450-25UG |
25 μg |
131.00 CHF
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15972288
|
EnquireBio
QAB61-V450-100UG |
100 μg |
275.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
CD8a | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
12525 | |
IgG2b | |
Protein A/G Purified |
2.43 | |
Flow Cytometry | |
Violet Fluor 450 (V450) | |
RUO | |
NP_033987 | |
Cd8a | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |