missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD8a Rat, APC, Clone: 2.43, enQuireBio™

Rat Monoclonal Antibody

Marke:  EnquireBio QAB61-APC-100ug

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15962278

  • 346.00 CHF / 100 Mikrogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

CD8a
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Cd8a
Protein A/G Purified
RUO
12525
IgG2b
Flow Cytometry
2.43
APC
NP_033987
Rat
100 μg
Primary
Store at 2-4°C.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
CD8a Rat, APC, Clone: 2.43, enQuireBio™ > 100 μg

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt