missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD8a Rat, APC, Clone: 2.43, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
128.10 CHF - 363.30 CHF
Spezifikation
| Antigen | CD8a |
|---|---|
| Klon | 2.43 |
| Konzentration | 0.5mg/mL |
| Anwendungen | Flow Cytometry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
15972278
|
EnquireBio
QAB61-APC-25ug |
25 μg |
128.10 CHF
25 Mikrogramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
15962278
|
EnquireBio
QAB61-APC-100ug |
100 μg |
363.30 CHF
100 Mikrogramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Spezifikation
| CD8a | |
| 0.5mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Rat | |
| 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
| 12525 | |
| IgG2b | |
| Protein A/G Purified |
| 2.43 | |
| Flow Cytometry | |
| APC | |
| RUO | |
| NP_033987 | |
| Cd8a | |
| Primary | |
| Store at 2-4°C. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts