Learn More
CD8a Mouse, FITC, Clone: Hit8a, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB20-F-100Tests
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15911658
  • 119.00 CHF / 100 Tests
Verfügbar ab: 05-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
CD8a
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
CD8A
Protein A/G Purified
RUO
925
IgG1 κ
Flow Cytometry
Hit8a
FITC
NP_741969
Mouse
100 Tests
Primary
Store at 2-4°C.