missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD8a Mouse, FITC, Clone: Hit8a, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
82.05 CHF - 119.00 CHF
Spezifikation
Antigen | CD8a |
---|---|
Klon | Hit8a |
Konzentration | 5μL/Test |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15921658
|
EnquireBio
QAB20-F-25TESTS |
25 Tests |
82.05 CHF
25 Tests |
Verfügbar ab: 26-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15911658
|
EnquireBio
QAB20-F-100TESTS |
100 Tests |
119.00 CHF
100 Tests |
Verfügbar ab: 26-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
CD8a | |
5μL/Test | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
925 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G Purified |
Hit8a | |
Flow Cytometry | |
FITC | |
RUO | |
NP_741969 | |
CD8A | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |