Learn More
CD81 / TAPA-1 Mouse, Clone: 1.3.3.22, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
234.00 CHF - 484.00 CHF
Spezifikation
Antigen | CD81 / TAPA-1 |
---|---|
Klon | 1.3.3.22 |
Konzentration | 200μg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15921308
|
EnquireBio
975-MSM1-P1 |
100 μg |
484.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 09-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15911308
|
EnquireBio
975-MSM1-P0 |
20 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Spezifikation
CD81 / TAPA-1 | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
975 | |
B-Cell line derived from a Burkitt lymphoma | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
26kDa |
1.3.3.22 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
NP_001284578 | |
CD81 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G Purified | |
Cell surface | |
Ramos, Daudi, Raji, U266, HUT-78, HUT-102, Jurkat, HL-60, KG1a, A293, A431, MG63, and human lymphocytes. Tonsil or Liver. |