Learn More
CD81 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1G2C6, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen CD81
Klon 1G2C6
Konzentration 1000 μg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Flow Cytometry, ELISA
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16889125
Unterlagen ansehen
Proteintech
66866-1-IG-20UL
20 μL
136.48 CHF
20 Mikroliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
16879125
Unterlagen ansehen
Proteintech
66866-1-IG-150UL
150 μL
385.92 CHF
150 Mikroliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The CD81 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human CD81. This antibody recognizes human antigen. The CD81 antibody has been validated for the following applications: FC, IF, IHC, WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
CD81
1000 μg/mL
Monoclonal
Mouse
975
Primary
1G2C6
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Flow Cytometry, ELISA
Unconjugated
Human
IgG1
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
CD81 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1G2C6, Proteintech