Learn More
IBA Lifesciences CD8 + CD62 L+ CD45 RA- Tcm Fab Streptamer™ Trenn- Kit MB
Artikelnummer. 15322096 Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15322096 1 Kit 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15322096 Lieferant IBA Lifesciences Lieferanten-Nr. 68000213
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Das IBA Lifesciences™ CD8+ CD62L+ CD45RA- Tcm Fab Streptamer™ Isolationskit MB ist für die reversible Zellisolierung, die markierungsfreie Zielzellen liefert, bestimmt.
  • Strep-Tactin™ Magnetic Microbeads für Fab Streptamers™; 4 Röhrchen für 5 x 108 je Zelle
  • CD8 Fab-Strep, human, zur Isolierung von T-Zellen, 1 Fläschchen für 1 x 109 Zellen
  • CD62L Fab-Strep, human zur Isolierung von T-Zellen; 1 Fläschchen für 5 x 108 Zellen
  • CD45RA Fab-Strep, human, zur Isolierung von T-Zellen, 1 Fläschchen für 5 x 108 Zellen
  • Biotin-Stammlösung für Streptamer™-Technologie; 3 x1 ml
  • Puffer-IS, Streptamer™ Waschpuffer, 10 x konzentriert; 2 x 50 ml
  • Die Isolierung humaner CD8 + CD62 L+ CD45RA- zentraler T-Gedächtniszellen erfolgt durch serielle doppelte positive Selektion und einen Depletionsschritt. In einem ersten Schritt werden PBMCs mit magnetischen CD8 Fab Streptamers™ markiert. Markierte Zellen werden in einem starken Magneten (StrepMan, horizontale Position) isoliert, wo sie zur Röhrchenwand an der Magnetseite wandern. Diese CD8-positive Zellfraktion wird gesammelt, und Zellen werden von allen Kennzeichnungsreagenzien befreit, indem Biotin in einem starken Magneten hinzugefügt wird (StrepMan, aufrechte Position). Die magnetischen Streptamers™ wandern zur Röhrchenwand, und die Zellen ohne Markierung verbleiben im Überstand. Biotin wird durch Waschen beseitigt. Die reinen und markierungsfreien positiven CD8-Zellen werden nach dem gleichen Verfahren einer zweiten positiven Selektion mit magnetischen CD62L Fab Streptamers™ unterzogen. Die CD8+ CD62L+-T-Zellen werden dann einem Depletionsschritt mit CD45RA Fab Streptamers™ unterzogen.
  • Das daraus resultierende Zellpräparat ist wird mit CD8 + CD62 L+ CD45RA-zentralen T-Gedächtniszellen mit einem Reinheitsgrad von über 90 % stark angereichert. Keine Depletionsschritte und keine Säulen erforderlich.
Spezifikation
Zelltyp PBMC
Material Magnetic Microspheres Coated with Strep-Tactin
Anzahl Zellen 1 x 109 Zellen
Menge 1 Kit
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.