missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD8 Antibody (fCD8), FITC, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18294142 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18294142 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18294142 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP128254F

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

CD8 Monoclonal specifically detects CD8 in Feline samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CD8
Anwendungen Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)
Klassifikation Monoclonal
Klon fCD8
Konjugat FITC
Verdünnung Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen
Zusammensetzung PBS with 0.05% Sodium Azide
Gen-Alias CD8, CD8a molecule, LEU2, p32
Gensymbole CD8A
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Feline CD8, Mr 70 kDa (38/31 kDa under reducing conditions).
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Adaptive Immunity, Cytokine Research, Immunology, Immunophenotyping, Innate Immunity, Phospho Specific, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 925
Testspezifität Feline CD8, Mr 70 kDa (38/31 kDa under reducing conditions).
Zielspezies Feline
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.