Learn More
CD68 Rat anti-Mouse, BV421, Clone: FA/11 (also known as FA-11, FA11), BD Horizon™
Rat Monoclonal Antibody
Marke: BD Biosciences 566389
252.52 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
CD68 Monoclonal antibody specifically detects CD68 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
CD68 | |
Monoclonal | |
0.2 mg/mL | |
Rat | |
RUO | |
Mouse | |
Purified |
Flow Cytometry | |
FA/11 (also known as FA-11, FA11) | |
Brilliant Violet 421 | |
25 μg | |
Primary | |
Refrigerate (2 to 8°C) | |
IgG2a κ |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
CD68 Rat anti-Mouse, BV421, Clone: FA/11 (also known as FA-11, FA11), BD Horizon™ > Ms CD68 BV421 FA/11 25 μg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur