Learn More
CD68 Rat anti-Mouse, BV421, Clone: FA/11 (also known as FA-11, FA11), BD Horizon™
Rat Monoclonal Antibody
253.00 CHF - 740.00 CHF
Spezifikation
Antigen | CD68 |
---|---|
Klon | FA/11 (also known as FA-11, FA11) |
Konzentration | 0.2 mg/mL |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15845009
|
BD Biosciences
566389 |
25 μg |
253.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15650577
|
BD Biosciences
566388 |
0.1 mg |
740.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
CD68 Monoclonal antibody specifically detects CD68 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.Spezifikation
CD68 | |
0.2 mg/mL | |
Monoclonal | |
Purified | |
RUO | |
IgG2a κ | |
Refrigerate (2 to 8°C) |
FA/11 (also known as FA-11, FA11) | |
Flow Cytometry | |
Brilliant Violet 421 | |
Rat | |
Mouse | |
Primary |