Learn More
CD62L / L-Selectin Rat, APC, Clone: MEL-14, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB49-APC-25ug
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15972108
  • 122.00 CHF / 25 Mikrogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-09-2025
Spezifikation
CD62L / L-Selectin
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH7.2
Sell
Protein A/G Purified
RUO
20343
IgG2a κ
Flow Cytometry
MEL-14
APC
NP_001157531
Rat
25 μg
Primary
Store at 2-4°C.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
CD62L / L-Selectin Rat, APC, Clone: MEL-14, enQuireBio™ > 25 μg