Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
CD59 Monoclonal specifically detects CD59 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | CD59 |
| Anwendungen | Flow Cytometry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | MACIF/629 |
| Konjugat | PE/ATTO 594 |
| Verdünnung | Flow Cytometry |
| Zusammensetzung | PBS with 0.05% Sodium Azide |
| Gen-Alias | 16.3A5, 1F5, 1F5 antigen, 20 kDa homologous restriction factor, CD59 antigen, CD59 antigen, complement regulatory protein, CD59 glycoprotein, CD59 molecule, complement regulatory protein, EJ16, EJ30, EJ30, EL32 and G344), EL32, FLJ38134, FLJ92039, G344, HRF20, HRF-20, human leukocyte antigen MIC11, Ly-6-like protein, lymphocytic antigen CD59/MEM43, MACIF, MAC-inhibitory protein, MAC-IP, MEM43, MEM43 antigen, membrane attack complex (MAC) inhibition factor, Membrane attack complex inhibition factor, Membrane inhibitor of reactive lysis, MGC2354, MIC11MSK21, MIN1, MIN2, MIN3, MIRL, p18-20, protectin, surface anitgen recognized by monoclonal 16.3A5, T cell-activating protein |
| Gensymbole | CD59 |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?