Beschreibung
CD59 Monoclonal specifically detects CD59 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunofluorescence.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | CD59 |
| Anwendungen | Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | MACIF/629 |
| Konjugat | Alexa Fluor 350 |
| Verdünnung | Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunofluorescence |
| Zusammensetzung | 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide |
| Gen-Alias | 16.3A5, 1F5, 1F5 antigen, 20 kDa homologous restriction factor, CD59 antigen, CD59 antigen, complement regulatory protein, CD59 glycoprotein, CD59 molecule, complement regulatory protein, EJ16, EJ30, EJ30, EL32 and G344), EL32, FLJ38134, FLJ92039, G344, HRF20, HRF-20, human leukocyte antigen MIC11, Ly-6-like protein, lymphocytic antigen CD59/MEM43, MACIF, MAC-inhibitory protein, MAC-IP, MEM43, MEM43 antigen, membrane attack complex (MAC) inhibition factor, Membrane attack complex inhibition factor, Membrane inhibitor of reactive lysis, MGC2354, MIC11MSK21, MIN1, MIN2, MIN3, MIRL, p18-20, protectin, surface anitgen recognized by monoclonal 16.3A5, T cell-activating protein |
| Gensymbole | CD59 |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?