Learn More
CD57 Mouse anti-Human, Clone: 1F4A11, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen CD57
Klon 1F4A11
Konzentration 1.13 mg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16848845
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
66711-1-IG-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16838845
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
66711-1-IG-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Natural killer (NK) cells in teleosts and their evolutionary homologue are a subpopulation of lymphocytes with properties that distinguish them from either B- or T-cells. NK cells are important effectors of innate immunity where they release cytokines, which in turn up-regulate other immunological functions. Monoclonal antibodies have been used to identify different surface antigens present on NK cells. These surface antigens have not only been used to identify NK cells, but also their functionally distinct subsets. The Cluster of Differentiation (CD) nomenclature was established to standardize the naming of NK cells.
Spezifikation
Spezifikation
CD57
1.13 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
B3GAT1, CD57, GlcAT P, GLCATP, GlcUAT P, Glucuronosyltransferase P, HNK 1, HNK1, LEU7, NK 1
B3GAT1
IgG2a
Protein A
Antibody
1F4A11
Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human
Q9P2W7
27087
CD57 Fusion Protein Ag13593
Primary
-20°C
B3GAT1