Learn More
CD5 Mouse, APC, Clone: UCHT2, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: EnquireBio QAB15-APC-100Tests
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
CD5 | |
Monoclonal | |
5μL/Test | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
CD5 | |
Protein A/G Purified | |
RUO | |
921 | |
IgG1 κ |
Flow Cytometry | |
UCHT2 | |
APC | |
NP_055022 | |
Mouse | |
100 Tests | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
CD5 Mouse, APC, Clone: UCHT2, enQuireBio™ > 100 Tests
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur