Learn More
CD5 Mouse, APC, Clone: UCHT2, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
172.00 CHF - 321.00 CHF
Spezifikation
Antigen | CD5 |
---|---|
Klon | UCHT2 |
Konzentration | 5μL/Test |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15921548
|
EnquireBio
QAB15-APC-25Tests |
25 Tests |
172.00 CHF
25 Tests |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
15911548
|
EnquireBio
QAB15-APC-100Tests |
100 Tests |
321.00 CHF
100 Tests |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Spezifikation
CD5 | |
5μL/Test | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
921 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G Purified |
UCHT2 | |
Flow Cytometry | |
APC | |
RUO | |
NP_055022 | |
CD5 | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
CD5 Mouse, APC, Clone: UCHT2, enQuireBio™