Learn More
CD5 Mouse, APC, Clone: UCHT2, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB15-APC-100Tests
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15911548
  • 337.05 CHF / 100 Tests
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
CD5
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
CD5
Protein A/G Purified
RUO
921
IgG1 κ
Flow Cytometry
UCHT2
APC
NP_055022
Mouse
100 Tests
Primary
Store at 2-4°C.