Beschreibung
CD5 Monoclonal antibody specifically detects CD5 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | CD5 |
| Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | rC5/6976 |
| Konzentration | 0.2 mg/ml |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL |
| Zusammensetzung | 10mM PBS with 0.05% BSA |
| Gen-Alias | CD5 antigen, CD5 antigen (p56-62), CD5 molecule, LEU1T-cell surface glycoprotein CD5, Lymphocyte antigen T1/Leu-1, T1 |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Mehr anzeigen |