Beschreibung
CD5 Monoclonal antibody specifically detects CD5 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | CD5 |
| Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | rC5/6976 |
| Konjugat | Alexa Fluor 594 |
| Zusammensetzung | 50 mM Sodium Borate |
| Gen-Alias | CD5 antigen, CD5 antigen (p56-62), CD5 molecule, LEU1T-cell surface glycoprotein CD5, Lymphocyte antigen T1/Leu-1, T1 |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | Recombinant human protein fragment corresponding to CD5 extracellular domain |
| Reinigungsverfahren | Protein A or G purified |
| Mehr anzeigen |