missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ CD48 (Human) Recombinant Protein

Human CD48 full-length ORF ( AAH30224, 1 a.a. - 169 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.

Marke:  Abnova™ H00000962-P01.25ug

Additional Details : Gewicht : 0.00010kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 16132891

  • 552.00 CHF / 25 Mikrogramm

Verfügbar ab: 28-04-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Sequence: MCSRGWDSCLALELLLLPLSLLVTSIQGHLVHMTVVSGSNVTLNISESLPENYKQLTWFYTFDQKIVEWDSRKSKYFESKFKGRVRLDPQSGALYISKVQKEDNSTYIMRVLKKTGNEQEWKIKLQVLGESGEPKSKSPLQWPQMDHCRASWEAWGTLGEEERKTSGQV
Spezifikation

Spezifikation

AAH30224
CD48 molecule
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CD48
GST
962
Wheat germ expression system
25 μg
BCM1, BLAST, BLAST1, MEM-102, SLAMF2, hCD48, mCD48
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote