missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ CD48 (Human) Recombinant Protein
Human CD48 full-length ORF ( AAH30224, 1 a.a. - 169 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | AAH30224 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 962 |
Name | CD48 molecule |
Vorbereitungsmethode | Wheat germ expression system |
Qualitätskontrollen | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16122891
|
Abnova™
H00000962-P01.10UG |
10 μg |
361.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 30-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16132891
|
Abnova™
H00000962-P01.25UG |
25 μg |
547.00 CHF
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 30-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Sequence: MCSRGWDSCLALELLLLPLSLLVTSIQGHLVHMTVVSGSNVTLNISESLPENYKQLTWFYTFDQKIVEWDSRKSKYFESKFKGRVRLDPQSGALYISKVQKEDNSTYIMRVLKKTGNEQEWKIKLQVLGESGEPKSKSPLQWPQMDHCRASWEAWGTLGEEERKTSGQV
Spezifikation
AAH30224 | |
CD48 molecule | |
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue | |
BCM1, BLAST, BLAST1, MEM-102, SLAMF2, hCD48, mCD48 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer |
962 | |
Wheat germ expression system | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
CD48 | |
GST |