Learn More
Abnova™ CD48 (Human) Recombinant Protein
Human CD48 full-length ORF ( AAH30224, 1 a.a. - 169 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marke:  Abnova™ H00000962-P01.10ug
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16122891
  • 361.00 CHF / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Sequence: MCSRGWDSCLALELLLLPLSLLVTSIQGHLVHMTVVSGSNVTLNISESLPENYKQLTWFYTFDQKIVEWDSRKSKYFESKFKGRVRLDPQSGALYISKVQKEDNSTYIMRVLKKTGNEQEWKIKLQVLGESGEPKSKSPLQWPQMDHCRASWEAWGTLGEEERKTSGQV
Spezifikation
Spezifikation
AAH30224
CD48 molecule
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CD48
GST
962
Wheat germ expression system
10 μg
BCM1, BLAST, BLAST1, MEM-102, SLAMF2, hCD48, mCD48
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer