Learn More
IBA Lifesciences CD45RA Fab Streptamer™ Trenn-Kit MB
Artikelnummer. 15392076 Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15392076 1 Kit 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15392076 Lieferant IBA Lifesciences Lieferanten-Nr. 68000208
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Das IBA Lifesciences™ CD45RA Fab Streptamer™ Isolationskit MB wird für die reversible Zellisolierung, die markierungsfreie Zielzellen liefert, eingesetzt.
  • Strep-Tactin™ Magnetic Microbeads für Fab Streptamers™; 2 Röhrchen für 5 x 108 je Zelle
  • CD45RA Fab-Strep, human, zur Isolierung von T-Zellen, 2 Fläschchen für 5 x 108 Zellen
  • Biotin-Stammlösung für Streptamer™-Technologie; 2 x1 ml
  • Puffer-IS, Streptamer™ Waschpuffer, 10 x konzentriert; 50 ml
  • MicroBeads sind für die Verwendung mit einem Permanentmagneten für die manuelle Zellisolierung vorgesehen. Wir empfehlen unseren StrepMan Magneten für 2 x 15 ml und 2 x 50 ml-Falcon Röhrchen.
  • Auswahlprinzip: Die Isolierung humaner CD45RA-T-Zellen erfolgt durch positive Auswahl. PBMCs sind mit magnetischen CD45RA Fab Streptamers™ markiert. Markierte Zellen werden in einem starken Magneten (StrepMan, horizontale Position) isoliert, wo sie zur Röhrchenwand an der Magnetseite wandern. Diese CD45RA-positive Zellfraktion wird gesammelt und Zellen werden durch Hinzufügen von Biotin in einem starken Magneten (StrepMan, aufrechte Position) von allen Kennzeichnungsreagenzien befreit. Die magnetischen Streptamers™ wandern zur Röhrchenwand, und die Zellen ohne Markierung verbleiben im Überstand. Biotin wird durch Waschen beseitigt.
  • Das resultierende Zellpräparat wird mit CD45RA+-T-Zellen mit einem Reinheitsgrad von über 90 % stark angereichert. Keine Depletionsschritte und keine Säulen erforderlich.
Spezifikation
Produkttyp PBMC-Isolations-Kit
Spenderquelle PBMC
Ausreichend für 1 x 109 Zellen
Menge 1 Kit