missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD44v4 Rabbit, Clone: CD44v4/1700R, enQuireBio™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke: EnquireBio 960-RBM10-P0
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
CD44v4 | |
Cell surface | |
CD44v4/1700R | |
Unconjugated | |
XP_016874073 | |
Rabbit | |
80-95kDa | |
Protein A/G Purified | |
RUO | |
960 | |
IgG κ |
Immunohistochemistry | |
Monoclonal | |
200μg/mL | |
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide. | |
CD44 | |
Recombinant fragment corresponding to the v4 domain of human CD44 | |
Cervix or Tongue Squamous Cell Carcinoma | |
20 μg | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
CD44v4 Rabbit, Clone: CD44v4/1700R, enQuireBio™ > 20 μg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur