missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD44v4 Rabbit, Clone: CD44v4/1700R, enQuireBio™
Rabbit Monoclonal Antibody
234.00 CHF - 484.00 CHF
Spezifikation
Antigen | CD44v4 |
---|---|
Klon | CD44v4/1700R |
Konzentration | 200μg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15921268
|
EnquireBio
960-RBM10-P1 |
100 μg |
484.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15911268
|
EnquireBio
960-RBM10-P0 |
20 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Spezifikation
CD44v4 | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Rabbit | |
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide. | |
960 | |
Recombinant fragment corresponding to the v4 domain of human CD44 | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
80-95kDa |
CD44v4/1700R | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
XP_016874073 | |
CD44 | |
IgG κ | |
Protein A/G Purified | |
Cell surface | |
Cervix or Tongue Squamous Cell Carcinoma |