missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD44, variant 9 Mouse anti-Human, Clone-CD44v9/1459, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
721.00 CHF
Spezifikation
Antigen | CD44, variant 9 |
---|---|
Klon | CD44v9/1459 |
Konzentration | 1 mg/mL |
Verdünnung | Flow Cytometry 0.5 - 1 ug/million cells, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.5 - 1 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 0.5 - 1.0 ug/ml, CyTOF-ready |
Anwendungen | Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
18270831
|
Bio-Techne
NBP2-54571-100UG |
100 μg |
721.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
CD44 Monoclonal specifically detects CD44 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.Spezifikation
CD44, variant 9 | |
1 mg/mL | |
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF | |
Unconjugated | |
RUO | |
Human | |
Recombinant fragment corresponding to the v9 domain of human CD44 (exact sequence is proprietary) | |
Primary | |
Store at -20 to -80C. Avoid freeze-thaw cycles. |
CD44v9/1459 | |
Flow Cytometry 0.5 - 1 ug/million cells, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.5 - 1 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 0.5 - 1.0 ug/ml, CyTOF-ready | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Cancer, Cell Biology, Extracellular Matrix, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Mesenchymal Stem Cell Markers, Signal Transduction, Stem Cell Markers | |
PBS with No Preservative | |
IgG1 κ | |
Protein A or G purified | |
88 kDa |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
CD44, variant 9 Mouse anti-Human, Clone-CD44v9/1459, Novus Biologicals™