missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD44, variant 9 Mouse anti-Human, Clone-CD44v9/1459, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-54571-100UG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
CD44 Monoclonal specifically detects CD44 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
| CD44, variant 9 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| Flow Cytometry 0.5 - 1 ug/million cells, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.5 - 1 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 0.5 - 1.0 ug/ml, CyTOF-ready | |
| Mouse | |
| 88 kDa | |
| 100 μg | |
| Cancer, Cell Biology, Extracellular Matrix, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Mesenchymal Stem Cell Markers, Signal Transduction, Stem Cell Markers | |
| Human | |
| IgG1 κ |
| Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF | |
| CD44v9/1459 | |
| Unconjugated | |
| PBS with No Preservative | |
| Recombinant fragment corresponding to the v9 domain of human CD44 (exact sequence is proprietary) | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Store at -20 to -80C. Avoid freeze-thaw cycles. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur