Learn More
CD43/Sialophorin Antibody (SPN/839), DyLight 405, Novus Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
CD43/Sialophorin Monoclonal antibody specifically detects CD43/Sialophorin in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, CyTOF
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | CD43/Sialophorin |
| Anwendungen | Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | SPN/839 |
| Konjugat | DyLight 405 |
| Zusammensetzung | 50 mM Sodium Borate |
| Gen-Alias | CD43 antigen, CD43), Galactoglycoprotein, GALGP, Leukocyte sialoglycoprotein, Sialophorin, sialophorin (gpL115, leukosialin, CD43) |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | Recombinant full-length human CD43/Sialophorin protein (Uniprot: P16150) |
| Reinigungsverfahren | Protein A or G purified |
| Mehr anzeigen |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?