Learn More
CD4 Rat, PE, Clone: RM4-5, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB9-PE-25ug
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15962618
  • 110.00 CHF / 25 Mikrogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-09-2025
Spezifikation
CD4
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Cd4
Protein A/G Purified
RUO
12504
IgG2a κ
Flow Cytometry
RM4-5
PE
NP_038516
Rat
25 μg
Primary
Store at 2-4°C.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
CD4 Rat, PE, Clone: RM4-5, enQuireBio™ > 25 μg